Få mere at vide
Nikkelgaze, 20 mesh vævet af 0,18 mm (0,007 tommer) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
850 x 425 mm
850 x 850 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel gauze |
| Navn note | Woven from 0.18mm (0.007 in.) dia. wire |
| Mængde | 850 x 850 mm |
| Maskestørrelse | 20 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Form | Wire Cloth |