Få mere at vide
Nickel gauze, 100 mesh woven from 0.1mm (0.004in) dia wire
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Nickel |
Farve | Sølv til grå |
Udseende | Silver gray guaze |
Mængde | 300 x 300 mm |
Maskestørrelse | 100 Mesh |
Lugt | Odorless |
Form | Wire Cloth |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
M08H040 | Analysecertifikat | 17/11/2022 | 044128.FL,044128.GT,044128.HB |
Q04I022 | Analysecertifikat | 14/04/2022 | 044128.FL,044128.GT,044128.HB |
L16Z037 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 044128.FL,044128.GT,044128.HB |
H29S045 | Analysecertifikat | 08/12/2021 | 044128.FL,044128.GT,044128.HB |
T29H026 | Analysecertifikat | 07/12/2021 | 044128.FL,044128.GT,044128.HB |