Få mere at vide
Nikkelfolie, 2,0 mm (0,08 tommer) tyk, Puratronic™, 99,9945% (metalbasis)
Artikelnummer. 11365899
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365899 50 x 50 mm Hver
11316388 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11365899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012042.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel foil
Navn note 2.0mm (0.08 in.) thick
Mængde 50 x 50 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈11.1g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9945%
Grad Puratronic