Få mere at vide
Nikkelfolie, 0,5 mm (0,02 tommer) tyk, Puratronic™, 99,994 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel foil |
| Navn note | 0,5 mm (0,02 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈2,8g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.994% |
| Grad | Puratronic |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel foil
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H372-Forårsager organskader.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel