Få mere at vide
Nickel foil, 0.25mm (0.01in) thick, Puratronic™, 99.994% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824830
Mængde:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
100 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11366388
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012045.FG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: Ca. 2,8 g/25 x 50 mm
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray foil
Mængde 25 x 50 mm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.994% (Metals basis)
Form Foil