Få mere at vide
Nikkelfolie, 0,127 mm (0,005 tommer) tyk, udglødet, 99+ % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel foil |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Mængde | 20 x 30 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈67.8g/20x30cm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | ≥99% |