Få mere at vide
Nikkelfolie, 0,05 mm (0,002 tommer) tyk, annealed, 99+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11326129
Skift visning
Mængde:
20 x 30 cm
30 x 100 cm
30 x 500 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326129 30 x 500 cm Hver
11329258 20 x 30 cm Hver
11316129 30 x 100 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11326129 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042634.RX
Request Bulk or Custom Format
Form: ca. 27,1g/20x30cm, Temperering: blød | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel
Farve Sølv til grå
Udseende Silver gray foil
Mængde 30 x 500 cm
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99+% (Metals basis)
Form Foil