Få mere at vide
Nikkelflage, -325 mesh, 0,37 mikron tyk, typisk 99,8% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049284
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11361319
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013788.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-02-0
Molekylær formel Ni
Molekylvægt (g/mol) 58.69
MDL nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI nøgle PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC navn nikkel
SMIL [Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel flake
Mængde 250 g
Maskestørrelse −325 Mesh
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 0.37 Micron thick
Form Flake
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN3089
Procent renhed 99.8% (typically)