Få mere at vide
Nikkel, Fe/Cr/Ni/Co, legering N-155, R30155, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Nikkel, Fe/Cr/Ni/Co, legering N-155, R30155, Ø38x3mm
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron/Titanium/Zirconium/Phosphorus/Vanadium/Copper/Carbon/Nitrogen/Aluminium/Silicon/Niobium/Manganese/Tungsten/Molybdenum/Cobalt/Nickel/Chromium/Iron |
| CAS | 7440-02-0 |
| Mængde | 1 hv. |
| Form | Plade |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0024 %/Titanium 0.0026 %/Zirconium 0.0057 %/Phosphorus 0.008 %/Vanadium 0.0236 %/Copper 0.039 %/Carbon 0.116 %/Nitrogen 0.12 %/Aluminium 0.153 %/Silicon 0.55 %/Niobium 1 %/Manganese 1.46 %/Tungsten 2.42 %/Molybdenum 2.87 %/Cobalt 19.2 %/Nickel 20.1 %/Chromium 20.9 %/Iron 31.4 % |