Få mere at vide
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
80 ml
90 ml
250 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Indeholder
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Kræver
BottomShape,Material,dimProductType
- Crevice free
- Round bottom
- Non magnetic
- Includes pouring spout
- 99.6% nickel content
- Supplied in standard packs of 5
Crevice free, round bottom, pouring spout
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Round |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Nickel |
| Form | Round |
| Type | Evaporating Bowl |
| Højde (metrisk) | 40 mm |
| Diameter (metrisk) | 100 mm |