Få mere at vide
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Spoon One End Spatula
Shop alle Nickel-Electro produkter
Længde (metrisk):
130 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- Hurtig at rengøre og har et attraktivt skinnende udseende, hvilket gør det til det foretrukne materiale til applikationer, der kræver sterile overflader.
- Immun over for steriliseringsopløsninger, de fleste organiske kemikalier og farvestoffer og en lang række uorganiske kemikalier
- Ikke-magnetisk
- Lys finish
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Produkttype | Chattaway dobbeltspatel |
| Slutte | Lyse |
| Til brug med (applikation) | Sterile applikationer |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Dimensioner (L x B) | 130 x 10 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks | -196 °C til +550 °C |
| Vis mere |