Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Nikkel dobbeltklemme ærmer
Materiale:
Nikkel, Zink
Nikkel, pulverlakeret zink
Inkluderer:
Forniklede messingskruer
Forniklede stålskruer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Zink trykstøbning
- Til stænger op til 16 mmØ
- Bruges med forniklede stål- eller messingskruer
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Dobbelt ærme |
| Materiale | Nikkel, pulverlakeret zink |
| Inkluderer | Forniklede stålskruer |