Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Nikkel dobbeltklemme ærmer
Artikelnummer. 10353571
Skift visning
Materiale:
Nikkel, pulverlakeret zink
Nikkelbelagt messing
Inkluderer:
Nikkelbelagte messingskruer
Nikkelbelagte stålskruer
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Inkluderer Pakningsstørrelse
10353571 Nikkel, pulverlakeret zink Nikkelbelagte stålskruer -
10140081 Nikkel, pulverlakeret zink Nikkelbelagte messingskruer -
10126821 Nikkelbelagt messing Nikkelbelagte messingskruer Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10353571 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 2200
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Bruge Usbeck Laborgeraete™ Nikkel dobbeltklemmeærmer til at påføre 360 graders ensartet klemtryk for perfekt pasform. Ærmerne har et højstyrke modulært design for sikrere håndtering.
  • Zink trykstøbning
  • Til stænger op til 16 mmØ
  • Bruges med forniklede stål- eller messingskruer
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Type Dobbelt ærme
Materiale Nikkel, pulverlakeret zink
Inkluderer Nikkelbelagte stålskruer