Få mere at vide
Bochem™ Nikkeldigler
Artikelnummer. p-8006743
Kapacitet (metrisk):
50 ml
70 ml
130 ml
Artikelnummer. 10209170
Brand: Bochem™ 8125
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Nikkel
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 45mm
Højde (metrisk) 45mm
Produkttype Digel