Få mere at vide
Bochem™ Nikkeldigler
Kapacitet (metrisk):
50 ml
70 ml
130 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Kapacitet (metrisk) | 130 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60mm |
| Højde (metrisk) | 60mm |
| Produkttype | Digel |