Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel digel låg
Shop alle Nickel-Electro produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
25 mm
30 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
DiameterMetricOuter
Kræver
Autoklaverbar, dimMaterial, ProdukttypeSpec
- Modstandsdygtig over for korrosion
- Bør ikke bruges sammen med salpetersyre
- Forhindrer risikoen for, at varmt materiale sprøjter ud af den åbne digel
- Omkostningseffektiv erstatning for platin
Digel låg, nikkel, håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Mængde | Hver |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30 mm |
| Produkttype | Digel låg |