Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel digel
Artikelnummer. p-8013888 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Højde (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11489589
Brand: Nickel Electro™ 25
Nickel Electro™ Nikkel Crucible er sprækkefri og velegnet til temperaturer op til 350 °C.
  • 99.6% nickel purity
  • Crevice free
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content
  • Low vapor pressure
  • Cost effective replacement for platinum
Tekniske data
Materiale Nickel
Mængde Each
Tykkelse (metrisk) 1,5 mm
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Autoklaverbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Produkttype Crucible