Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel digel
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Højde (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 99.6% nickel purity
- Crevice free
- High thermal and electrical conductivities
- Low gas content
- Low vapor pressure
- Cost effective replacement for platinum
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nickel |
| Mængde | Each |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 10 ml |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Højde (metrisk) | 30 mm |
| Produkttype | Crucible |