Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel digel
Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Højde (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 99,6% nikkelrenhed
- Fri for sprækker
- Høj termisk og elektrisk ledningsevne
- Lavt gasindhold
- Lavt damptryk
- Omkostningseffektiv erstatning for platin
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Nikkel |
| Mængde | Hver |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 35 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm |
| Produkttype | Digel |