Få mere at vide
Nickel Electro™ Nikkel digel
Artikelnummer. 11429599 Shop alle Nickel-Electro produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
15 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
130 ml
Højde (metrisk):
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Tykkelse (metrisk):
0,5 mm
1 mm
1,5 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11429599
Brand: Nickel Electro™ 39
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nickel Electro™ Nikkel Crucible er sprækkefri og velegnet til temperaturer op til 350 °C.
  • 99,6% nikkelrenhed
  • Fri for sprækker
  • Høj termisk og elektrisk ledningsevne
  • Lavt gasindhold
  • Lavt damptryk
  • Omkostningseffektiv erstatning for platin
Tekniske data
Materiale Nikkel
Mængde Hver
Tykkelse (metrisk) 2 mm
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Højde (metrisk) 50 mm
Produkttype Digel