Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldæksel til smeltedigel
Kapacitet (metrisk):
5 mL
20 mL
25 mL
30 mL
35 mL
45 mL
50 mL
55 mL
75 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Oversigt:
For 35883 crucible
For 35889 smeltedigel
For 35904 crucible
For 35906 smeltedigel
For 35925 smeltedigel
For 35927 crucible
For 35946 crucible
For 35969 crucible
For 35991 crucible
For 36019 crucible
For 36034 crucible
For 36040 crucible
For 36053 crucible
For 36057 crucible
For 36071 crucible
For 36084 crucible
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | For 36019 crucible |
| Materiale | Nickel |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Produkttype | Nickel Crucible Cover |