Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nikkeldæksel til smeltedigel
Kapacitet (metrisk):
5 ml
20 ml
25 ml
30 ml
35 ml
45 ml
50 ml
55 ml
75 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Oversigt:
For 35889 smeltedigel
For 35906 smeltedigel
For 35925 smeltedigel
Til 35883 digel
Til 35904 digel
Til 35927 digel
Til 35946 digel
Til 35969 digel
Til 35991 digel
Til 36019 digel
Til 36034 digel
Til 36040 digel
Til 36053 digel
Til 36057 digel
Til 36071 digel
Til 36084 digel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Til 35883 digel |
| Materiale | Nickel |
| Kapacitet (metrisk) | 20 ml |
| Produkttype | Nickel Crucible Cover |