Få mere at vide
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Copper Iron Manganese rod |
| Navn note | 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164 |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Vægt | ≈104g/10cm |
| Form | Rod |
| MDL nummer | MFCD02091727 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Nickel Copper Iron Manganese rod
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i