Få mere at vide
Nikkel Kobberfolie, legering 400, 1,98 mm (0,078 in.) tyk, Thermo Scientific™
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Copper foil, Alloy 400 |
| Navn note | 1.98mm (0.078 in.) thick |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cu; 67:33 wt% |
| Mængde | 150 x 150 mm |
| Form | Foil |
| MDL nummer | MFCD00801098 |