Få mere at vide
Nikkel Kobberfolie, legering 400, 1,98 mm (0,078 in.) tyk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15406805
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15406805
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045170.GT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Copper foil, Alloy 400
Navn note 1.98mm (0.078 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cu; 67:33 wt%
Mængde 150 x 150 mm
Form Foil
MDL nummer MFCD00801098