Få mere at vide
Nikkel Kobberfolie, legering 400, 1,6 mm (0,062 in.) tyk, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416845
Skift visning
Mængde:
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15416845 150 x 150 mm Hver
15426845 300 x 300 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045231.GT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Copper foil, Alloy 400
Navn note 1,6 mm (0,062 tommer) tyk
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cu; 67:33 vægtprocent
Mængde 150 x 150 mm
Form Floret
MDL nummer MFCD00801098