Få mere at vide
Nikkelkromtråd, 1,6 mm (0,064 tommer) dia., Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Chromium wire |
| Navn note | 1,6 mm (0,064 tommer) diameter. |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 m |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈17 g/m |
| Form | Wire |