Få mere at vide
Nikkel-kromtråd, 1,0 mm (0,04 tommer) diameter, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11328398
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328398 100 m 100m
11318398 25 m 25m
11308398 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040438.H4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMIL [Cr].[Ni]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium wire
Navn note 1,0 mm (0,04 tommer) diameter.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 100 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈6,6 g/m
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis)
IUPAC navn krom; nikkel
Procent renhed 99%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.