Få mere at vide
Nikkel-kromtråd, 0,51 mm (0,02 tommer) diameter
Artikelnummer. 11301489
Skift visning
Mængde:
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
500m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301489 100 m 100m
11311489 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11301489 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013967.H4
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Disse legeringer bruges typisk til at øge modstanden af tråd. De bruges også i nogle tandrestaureringer (fyldninger). Det er almindeligt anvendt i keramik som en intern støtte. Nichrome tråd bruges for dets evne til at modstå de høje temperaturer, der opstår, når lerarbejde brændes i en ovn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMIL [Cr].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium wire
Navn note 0,51 mm (0,02 tommer) diameter.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 100 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,86 g/m
Form Wire
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn krom; nikkel