Få mere at vide
Nikkelkromtråd, 0,2 mm (0,008 tommer) diameter
Artikelnummer. 15452117
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452117 100 m 100m
15442117 25 m 25m
15462117 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045057.H4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMIL [Cr].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium wire
Navn note 0,2 mm (0,008 tommer) diameter.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 100 m
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,21 g/m
Form Wire
IUPAC navn krom; nikkel