Få mere at vide
Nikkelkromtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter
Artikelnummer. 11349847
Skift visning
Mængde:
25 m
100 m
500 m
Pakningsstørrelse:
100m
25m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349847 25 m 25m
11359847 100 m 100m
11369847 500 m 500m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042195.G9
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Nichrome legeringer bruges typisk i modstandstråd. De bruges også i nogle tandrestaureringer (fyldninger) og i andre applikationer. Nichrome bruges i en meget bred vifte af enheder, hvor der kræves elektrisk opvarmning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC navn krom; nikkel
SMIL [Cr].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium
Udseende Sølvfarvet tråd
Mængde 25 m
Lugt Lugtfri
Form Wire
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.