Få mere at vide
Nikkelkromtråd, 0,143 mm (0,0056 tommer) dia., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371479
Skift visning
Mængde:
100 m
500 m
2000 m
Pakningsstørrelse:
100m
2000m
500m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11371479 100 m 100m
11381479 500 m 500m
11391479 2000 m 2000m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11371479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013966.H4
Request Bulk or Custom Format
Materiale med høj resistivitet til elektronikindustrien
Materiale med høj resistivitet til elektronikindustrien
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMIL [Cr].[Ni]
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium wire
Navn note 0.143mm (0.0056 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 100 m
Lugt Odorless
Vægt ≈0.14g/m
Form Wire
IUPAC navn kromnikkel
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.