Få mere at vide
Nikkelkrom, sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15484805
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15484805 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15484805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040871.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium, sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 11106-97-1
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel CrNi
MDL nummer MFCD00673110
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cr].[Ni]
IUPAC navn kromnikkel
Molekylvægt (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Procent renhed 99.95%