Få mere at vide
Nikkel Chrom, sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15474805
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 stk.
Unit Size:
Hver
Product Code. Mængde Unit Size
15474805 1 stk. Hver
1 options
Product Code. 15474805 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040870.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Add to basket
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Anvendes som Magnetron sputtering kilde. Substratforspændingen under DC-sputtering reducerer effektivt oxygenforurening i nichromfilm. Dette fører igen til en forbedring af den foretrukne orientering af aflejringerne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium, sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 11106-97-1
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel CrNi
MDL nummer MFCD00673110
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cr].[Ni]
IUPAC navn krom; nikkel
Molekylvægt (g/mol) 110.69
PubChem CID 11320920
Procent renhed 99.95%