Få mere at vide
Nikkel Chromium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Chromium slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.7g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| IUPAC navn | krom; nikkel |
| Vis mere |