Få mere at vide
Nikkel Chromium slug, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, 99,95% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394478
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394478 50 g 50g
11384478 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042366.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 11106-97-1 | Molekylformel: CrNi | Molekylvægt: 110,69 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
SMIL [Cr].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 50 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,7 g/kugle
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn kromnikkel
Procent renhed 99.95%