Få mere at vide
Nickel Chromium slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Chromium slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈3.4g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| IUPAC navn | krom; nikkel |
| Procent renhed | 99.95% |