Få mere at vide
Nikkelkrom-slug, 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Chromium slug |
| Navn note | 3,175 mm (0,125 tommer) diameter x 3,175 mm (0,125 tommer) længde |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Ni:Cr; 80:20 wt% |
| Mængde | 50 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Vægt | ≈0,22 g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.95% |