Få mere at vide
Nikkel-krom-lump, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11353378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353378 25 g 25g
11343378 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036298.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
For vakuumdeponering | CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110,69 g/mol
Til vakuumaflejring. hey bruges også i nogle tandrestaureringer. Anvendes som varmeelementer, termoelementer, slidbestandige legeringer. Anvendes som mellemliggende og forskning. Nichrome tråd er almindeligt anvendt i keramik og pyroteknik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11106-97-1
Molekylær formel CrNi
Molekylvægt (g/mol) 110.69
MDL nummer MFCD00673110
InChI nøgle VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC navn kromnikkel
SMIL [Cr].[Ni]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chromium lump
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Ni:Cr; 80:20 wt%
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 3 til 12 mm
Form Sintret klump
Assay Procent Noter Metalbasis
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%