Få mere at vide
Nikkelkromit, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ved blanding af nikkel (II) kromat med aluminater eller koboltkromat dannes en binær forbindelse kendt som en spinel, der er i stand til at modstå temperaturer op til 1000° C. Produkterne fra disse blandinger kan bruges som oxidationsbestandige komponenter i fly- og rumfærgebelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel chromite |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | NiCr2O4 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid. |
| Formel vægt | 226.7 |
| Lugt | Odorless |