Få mere at vide
Nikkelkromit, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313587
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313587 25 g 25g
11323587 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 019424.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12018-18-7
Ved blanding af nikkel (II) kromat med aluminater eller koboltkromat dannes en binær forbindelse kendt som en spinel, der er i stand til at modstå temperaturer op til 1000° C. Produkterne fra disse blandinger kan bruges som oxidationsbestandige komponenter i fly- og rumfærgebelægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12018-18-7
MDL nummer MFCD00064806
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel chromite
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel NiCr2O4
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Formel vægt 226.7