Få mere at vide
Nickel Chloride Hexahydrate, TRC
Artikelnummer. 30481669
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30481669 5 g
1 options
Artikelnummer. 30481669 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3951005G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Molekylær formel Cl2Ni 6(H2O)
Mængde 5 g
Synonym Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2]
IUPAC navn nickel(2+);dichloride;hexahydrate
Molekylvægt (g/mol) 237.69
Formel vægt 235.9364