Få mere at vide
Nickel Chloride Hexahydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-20-0 |
| Molekylær formel | Cl2Ni 6(H2O) |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Nickel Chloride (NiCl2) Hydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Chloride Hexahydrate, Nickel Dichloride Hexahydrate, Nickel(2+) Chloride Hexahydrate, Nickel(II) Chloride Hexahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMIL | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ni+2] |
| IUPAC navn | nickel(2+);dichloride;hexahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 237.69 |
| Formel vægt | 235.9364 |