Få mere at vide
Nickel Chloride Hexahydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11495021 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11495021 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11495021 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215582591
Cellekulturreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7791-20-0
Molekylær formel NiCl2 · 6H2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chloride Hexahydrate
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Formel vægt 237.7