Få mere at vide
Nickel Chloride Hexahydrate, (Crystalline),MP Biomedicals
Artikelnummer. 11421951 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11421951 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11421951 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219471391
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel Chloride Hexahydrate
CAS 7791-20-0
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Molekylær formel NiCl2 · 6H2O
Formel vægt 237.7