Få mere at vide
Nickel boride, TRC
Artikelnummer. 30425403
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425403 10 g
30419024 1 g
30420385 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30425403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN90113810G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-01-1
Molekylær formel BNi2
Molekylvægt (g/mol) 128.19
IUPAC navn boron;nickel
SMIL [Ni].[Ni].[B]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel boride
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/B.2Ni
Formel vægt 126.88