Få mere at vide
Nikkelborid, 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nikkelborid er en effektiv katalysator og reduktionsmiddel. Det bruges som en heterogen hydrogeneringskatalysator. Det kan også bruges til at spalte thioacetaler. Det bruges i et beskyttelses-afbeskyttelsesskema for triterpenoidketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel boride |
| Farve | Hvid til Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3077 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 69.52 |
| Procent renhed | 99% |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |