Få mere at vide
Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Artikelnummer. p-7052254
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15412847
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047102.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618.964 g/mol
Nikkel(II)bis(trifluormethansulfonyl)imid anvendes som overfladebehandling, syntese og katalyse. Det bruges også som en ionisk væske i syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207861-63-0
Molekylær formel C4F12N2NiO8S4
Molekylvægt (g/mol) 618.964
MDL nummer MFCD23380174
InChI nøgle VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid;nikkel(2+)
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farve Grøn
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 mg
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Ni
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation It is soluble in water.
Formel vægt 618.96
Følsomhed Hygroscopic