Få mere at vide
Nikkelbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Artikelnummer. 15492837
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492837 1 g 1g
15412847 250 mg 250mg
15402847 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15492837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 047102.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 207861-63-0 | C4F12N2NiO8S4 | 618,964 g/mol
Nikkel(II)bis(trifluormethansulfonyl)imid anvendes som overfladebehandling, syntese og katalyse. Det bruges også som en ionisk væske i syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207861-63-0
Molekylær formel C4F12N2NiO8S4
Molekylvægt (g/mol) 618.964
MDL nummer MFCD23380174
InChI nøgle VFUSIQAHVPEYFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel bis-trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875825
IUPAC navn bis(trifluormethylsulfonyl)azanid;nikkel(2+)
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ni+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Farve Grøn
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Lineær formel [(CF3SO2)2N]2Ni
FN nummer UN3261
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 618.96
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide