Få mere at vide
Nikkelbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Beskrivelse
Nikkel(II)bis(trifluormethansulfonyl)imid anvendes som overfladebehandling, syntese og katalyse. Det bruges også som en ionisk væske i syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nickel bis(trifluoromethylsulfonyl)imide |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Lineær formel | [(CF3SO2)2N]2Ni |
| FN nummer | UN3261 |
| Opløselighedsinformation | Det er opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 618.96 |